Learn More
Naphthénate de zinc, ≈67 % dans des essences minérales (10 % Zn), Thermo Scientific Chemicals
104.00€ - 373.00€
Identifiants chimiques
CAS 12001-85-3
Numéro MDL MFCD00147699
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11318368
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039554.36
500 g
104.00€
500g
11308368
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039554.A3
2 kg
373.00€
2kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12001-85-3
MFCD00147699
Spécification
Zinc naphthenate
Incolore
>37.8° (100°F)
UN1993
12001-85-3
1.01 g/mL
MFCD00147699
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H304-H226-H315-H319-H335
Peut provoquer le cancer.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H304-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante