Learn More
Iodure de zinc, 98+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10677934
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10139-47-6
Formule moléculaire I2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 319.19
Numéro MDL MFCD00011299
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc iodide
Point de fusion 446°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Beige-jaune à blanc
Forme physique Poudre cristalline hygroscopique ou cristaux
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Formule linéaire ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 319.19
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.74
Densité 4.7400g/mL