Learn More
Lingot de zinc, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15420967
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc ingot
CAS 7440-66-6
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Zn
Numéro MDL MFCD00011291
Quantité 1 Pc.
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nom IUPAC zinc
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Pourcentage de pureté 99.9999%
Odeur Odorless
Poids ≈200g/ingot
Forme ≈200 g/lingot