Learn More
Gluconate de zinc hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.70€ - 89.90€
Identifiants chimiques
CAS 4468-02-4
Numéro MDL MFCD00868110
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11406206
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23022.22
100 g
26.70€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11416206
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23022.36
500 g
89.90€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Zinc gluconate hydrate is used as a food additive, a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de gluconate de zinc est utilisé comme additif alimentaire, un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 100 g/l.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
4468-02-4
MFCD00868110
Spécification
Zinc gluconate hydrate
6.5
C12H22O14Zn
14,4456
Soluble in water 100g/ l.
[Zn++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
455.67
455.69 (Anhydrous)
4468-02-4
Odorless
MFCD00868110
zinc ii gluconate hydrate, zinc 2+ bis d-gluconate hydrate
WHMDKBIGKVEYHS-IYEMJOQQSA-L
zinc;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate;hydraté
131674739
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-736-9
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH3750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante