Learn More
Solution de chlorure de zinc, 0,1 mol/L, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc chloride Solution |
CAS | 7646-85-7 |
Quantité | 1000 mL |
Formule moléculaire | Cl2Zn |
Synonyme | zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride |
Clé InChI | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | Cl[Zn]Cl |
Nom IUPAC | dichlorozinc |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.28 |
CID PubChem | 5727 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1062589 | Certificat d’analyse | 05/03/2025 | VL 320 1000 |
1079677 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | VL 320 1000 |
1000229 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | VL 320 1000 |
1000235 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | VL 320 1000 |
1064217 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 | VL 320 1000 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zinc chloride 0.1M Volumetric Solution
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de chlorure de zinc, 0,1 mol/L, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu