Learn More
Chlorure de zinc, anhydre, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Description
Chlorure de zinc, >-98 %, Cl2Zn, numéro CAS 7646-85-7, chlorure de zinc, chlorure de zinc ii, zintrace, dichlorure de zinc, chlorure de zinc zncl2, chlorure de zinc, anhydre, dichlorure de zinc, fumée de chlorure de zinc, chlorure de zinc, beurre de zinc, 500 g, 732°C, CHEBI:49976, 2.91
Applications
Le chlorure de zinc est utilisé comme catalyseur, agent de déshydratation et de condensation, flux de soudure et réactif d’attaque de métaux. Il est également utilisé pour la conservation d’échantillons anatomiques, de produits de préservation du bois, de désodorisants, de désinfectants et de matériaux d’embaumement. Il est également utilisé comme mordant pour l’impression et la teinture de matériaux et dans les procédés de vulcanisation des fibres et du caoutchouc. Il est utile en tant qu’électrolyte dans les piles sèches, l’industrie métallurgique, la galvanisation du fer et la galvanoplastie. Il est utile dans la synthèse organique, par exemple dans l’acylation de Friedel-Crafts, la synthèse de Fischer de l’indole, le réactif Lucas (chlorure de zinc avec HCl), l’activation des halogénures d’allyle/de benzyle pour les réactions avec les oléfines ou avec une réduction des halogénures catalysée au cyanoborohydrure de sodium, les réactifs organozinc à utiliser en couplage de Negishi et les réactions de condensation aldolique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le HCl dilué, l’alcool, le glycérol, l’acétone et l’éther.
Remarques
Hygroscopique.
Le chlorure de zinc est utilisé comme catalyseur, agent de déshydratation et de condensation, flux de soudure et réactif d’attaque de métaux. Il est également utilisé pour la conservation d’échantillons anatomiques, de produits de préservation du bois, de désodorisants, de désinfectants et de matériaux d’embaumement. Il est également utilisé comme mordant pour l’impression et la teinture de matériaux et dans les procédés de vulcanisation des fibres et du caoutchouc. Il est utile en tant qu’électrolyte dans les piles sèches, l’industrie métallurgique, la galvanisation du fer et la galvanoplastie. Il est utile dans la synthèse organique, par exemple dans l’acylation de Friedel-Crafts, la synthèse de Fischer de l’indole, le réactif Lucas (chlorure de zinc avec HCl), l’activation des halogénures d’allyle/de benzyle pour les réactions avec les oléfines ou avec une réduction des halogénures catalysée au cyanoborohydrure de sodium, les réactifs organozinc à utiliser en couplage de Negishi et les réactions de condensation aldolique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le HCl dilué, l’alcool, le glycérol, l’acétone et l’éther.
Remarques
Hygroscopique.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 732°C |
Nom chimique ou matériau | Chlorure de zinc |
Point de fusion | 290°C |
Note relative au nom | anhydre |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | ZnCl2 |
Numéro UN | UN 2331 |
Merck Index | 14,10132 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,dilute HCl,alcohol,glycerol,acetone and ether. |
Poids de la formule | 136.29 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zinc chloride, anhydrous
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de zinc, anhydre, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu