Learn More
Chlorure de zinc, ACS, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11301669
Chlorure de zinc, ACS, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301669
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Code produit. 11301669
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012307.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used as a catalyst, as a dehydrating and condensing agent, soldering flux, and metal etchant. It is also employed in preserving anatomical specimens, wood preservatives, deodorant, disinfecting and embalming materials. It is likewise employed as a mordant in printing and dyeing materials, and in the vulcanizing processes of fiber and rubber. It is useful as an electrolyte in dry cell batteries, in metal industry, in galvanizing iron and as an electrolyte for electroplating. It is useful in organic synthesis, for example in the Friedel-Crafts acylatoin, Fisher indole synthesis, Lucas reagent (zinc chloride with HCl), activation of allylic/benzylic halides towards reaction with olefins or with sodium cyanoborohydride catalyzed reduction of halides, organozinc reagents for use in Negishi coupling, and aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.28
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spécification
Point d’ébullition 732°C
Nom chimique ou matériau Zinc chloride
Point de fusion 290°C
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Grumeaux
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97%
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,and dilute HCl. Soluble in alcohol,glycerol,ether and acetone.
Poids de la formule 136.29
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.91
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ21J026 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number012307.A7,012307.30,012307.A1
Numéro de lotT25J040 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2023 Catalog Number012307.A7,012307.30,012307.A1
Numéro de lotS08I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2022 Catalog Number012307.A7,012307.30,012307.A1
Numéro de lotQ28I034 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/05/2022 Catalog Number012307.A7,012307.30,012307.A1
Numéro de lotI14P34 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number012307.A7,012307.30,012307.A1
Nom du produit
Chlorure de zinc, ACS, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >