Learn More
Chlorure de zinc, 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 13488438
Chlorure de zinc, 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13488438
10 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 13488438
Marque: Thermo Scientific Acros 196840100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.29
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spécification
Point d’ébullition 732.0°C
Nom chimique ou matériau Zinc chloride
Point de fusion 293.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Complexometry)
Formule linéaire ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Merck Index 15,10331
Informations sur la solubilité Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Poids de la formule 136.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466228 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
Numéro de lotA0465216 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/08/2024 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
Numéro de lotA0459812 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
Numéro de lotA0432666 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2024 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
Numéro de lotA0421391 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number196840025,196840100,196840010,196840050
Nom du produit
Chlorure de zinc, 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >