Learn More
Chlorure de zinc, 97+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247033
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.29
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spécification
Point d’ébullition 732.0°C
Nom chimique ou matériau Zinc chloride
Point de fusion 293.0°C
Note relative au nom 97+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (Argentometry)
Formule linéaire ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Merck Index 15, 10331
Informations sur la solubilité Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Poids de la formule 136.29
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 0.84
Nom du produit
Chlorure de zinc, 97+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >