Learn More
Chlorure de zinc, solution 2 M dans 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
130.00€ - 569.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc chloride |
---|---|
Note relative au nom | 2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran |
CAS | 7646-85-7, 96-47-9 |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10713342
|
Thermo Scientific Acros
428561000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
130.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723342
|
Thermo Scientific Acros
428568000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
569.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Zinc chloride | |
7646-85-7, 96-47-9 | |
Liquide | |
ZnCl2 | |
−11°C | |
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride | |
Cl[Zn]Cl | |
136.29 | |
CHEBI:49976 | |
23 to 27% | |
1.0700g/mL |
2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran | |
Incolore | |
Cl2Zn | |
MFCD00011295 | |
15, 10331 | |
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorozinc | |
5727 | |
136.29 | |
1.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut former des perox
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-592-
- Zinc chloride, 2M solution in 2-methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.