Learn More
Bromure de zinc anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11470697
Bromure de zinc anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470697
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11470697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22510.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Bromure de zinc, 98 %, Br2Zn, numéro CAS-7699-45-8, acmc-209p7h, bromure de zinc, anhydre 100 g, bromure de zinc, bromure de zinc hydraté, puratronic, ksc378m6n, dibromure d’ions zinc 2+, bromure de zinc ii, 500 g, EM > 9, 650°C, 4,201
Zinc bromide solution can be used as a transparent shield against radiation. It is used as an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It finds an application as Lewis acid in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution de bromure de zinc peut être utilisée comme un blindage transparent contre les rayonnements. Elle est utilisée comme catalyseur optimal pour la réaction stéréospécifique et régiosélective des silacyclopropanes avec des composés carbonylés. Elle est utilisée en tant qu‘acide de Lewis dans les réactions organiques.
Solubilité
Soluble dans l‘alcool, l‘éther, l‘acétone et le tétrahydrofurane.
Remarques
Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7699-45-8
Formule moléculaire Br2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 225.188
Numéro MDL MFCD00011294
Clé InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100gAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10421208
Nom IUPAC dibromure de zinc
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 650°C
Nom chimique ou matériau Zinc bromide
Point de fusion 394°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 100 g
Numéro UN UN3260
Beilstein EM>9,
Merck Index 14,10129
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 225.19
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.5452
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.201
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252590 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2024 Catalog NumberB22510.22,B22510.36
Numéro de lot10246755 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/05/2023 Catalog NumberB22510.22
Numéro de lot10242485 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/07/2022 Catalog NumberB22510.22,B22510.36
Numéro de lot10201976 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22510.22,B22510.36
Numéro de lot10156296 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22510.22,B22510.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc bromide
Nom du produit
Bromure de zinc anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >