Learn More
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de zinc, Thermo Scientific Chemicals
32.16€ - 397.98€
Identifiants chimiques
CAS | 168106-25-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4F12N2O8S4Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 625.651 |
Numéro MDL | MFCD16621474 |
Clé InChI | QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide |
CID PubChem | 131849436 |
Nom IUPAC | zinc;bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide |
SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046880.MD |
250 mg |
32.16€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15462787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046880.03 |
1 g |
93.16€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15472787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046880.06 |
5 g |
397.98€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as a Catalyst for Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates, Stereoselective Diels-Alder reaction, Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization Aromatic nitration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
168106-25-0 | |
625.651 | |
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N | |
131849436 | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2] |
C4F12N2O8S4Zn | |
MFCD16621474 | |
Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide | |
zinc;bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide |
Spécification
Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide | |
143°C to 147°C | |
>110°C (230°F) | |
[(CF3SO2)2N]2Zn | |
Moisture sensitive | |
It is soluble in CH2Cl2 and H2O. | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2] | |
625.651 | |
625.65 |
168106-25-0 | |
Blanc | |
C4F12N2O8S4Zn | |
MFCD16621474 | |
Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide | |
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N | |
zinc;bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide | |
131849436 | |
Solide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
RUO – Research Use Only