Learn More
Fisherbrand™ Noix de serrage en alliage de zinc
Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire. Les noix de serrage en alliage de zinc Fisherbrand™ sont fournies avec des vis de serrage plaquées dotées de têtes en plastique.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire. Les noix de serrage en alliage de zinc Fisherbrand™ sont fournies avec des vis de serrage plaquées dotées de têtes en plastique.
- Pour les tiges jusqu’à 16 mm de diamètre
- 5/boîte
Spécification
5/paquet | |
Alliage de zinc | |
À utiliser avec une tige d’un diamètre max. de 16 mm |
Pince avec noix de serrage | |
Vis de serrage à tête en plastique |