Learn More
Zinc, solution étalon AAS, Specpure™, Zn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11329199
Zinc, solution étalon AAS, Specpure™, Zn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329199
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11329199
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088118.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Numéro MDL MFCD00011291
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc, AAS standard solution
Note relative au nom Zn 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration Zn in 5% HNO3
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1536205 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog Number088118.AE,088118.AP
Numéro de lot1543052 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog Number088118.AE,088118.AP
Numéro de lot1534338 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number088118.AE,088118.AP
Numéro de lot1534339 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number088118.AE,088118.AP
Numéro de lot1521359 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number088118.AE,088118.AP
compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc, AAS standard solution, Specpure,Zn 1000
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zinc, solution étalon AAS, Specpure™, Zn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >