Learn More
Zinc, 98+ %, poussière (stable selon la classe 4 de la classification de l’ONU), Thermo Scientific Chemicals
22.20€ - 508.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-66-6, 1314-13-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 65.38 |
Numéro MDL | MFCD00011291 |
Clé InChI | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust |
CID PubChem | 23994 |
ChEBI | CHEBI:30185 |
Nom IUPAC | zinc |
SMILES | [Zn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10139232
|
Thermo Scientific Acros
198341000 |
100 g |
22.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10276490
|
Thermo Scientific Acros
198340010 |
1 kg |
49.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10645082
|
Thermo Scientific Acros
198340025 |
2.5 kg |
97.20€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10658124
|
Thermo Scientific Acros
198340100 |
10 kg |
271.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15224674
|
Thermo Scientific Acros
198340250 |
25 kg |
508.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
7440-66-6, 1314-13-2 | |
65.38 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
23994 | |
zinc |
Zn | |
MFCD00011291 | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
CHEBI:30185 | |
[Zn] |
Spécification
Zinc | |
7440-66-6, 1314-13-2 | |
906.0°C | |
98+% | |
Zn | |
01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
zinc | |
23994 | |
65.38 | |
Flacon en plastique |
Gris | |
419.0°C | |
7.1400g/mL | |
Zn | |
MFCD00011291 | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
[Zn] | |
65.38 | |
CHEBI:30185 | |
≥98% | |
Poudre très fine |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Zinc dust (stabilized)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only