Learn More
2-méthoxyéthoxyde de zinc, 5 % p/v dans du 2-méthoxyéthanol, Thermo Scientific Chemicals
120.00€ - 378.00€
Identifiants chimiques
CAS | 129918-15-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16O4Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.57 |
Numéro MDL | MFCD00156529 |
Clé InChI | SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N |
Code produit | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11314948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043903.AC |
25 mL |
120.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043903.AE |
100 mL |
378.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Zinc 2-methoxyethoxide is used as catalyst component in oxirane polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
129918-15-6 | |
217.57 | |
SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N |
C6H16O4Zn | |
MFCD00156529 |
Spezifikation
Zinc 2-methoxyethoxide | |
Jaune | |
124°C | |
C6H16O4Zn | |
MFCD00156529 | |
Moisture sensitive | |
SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N | |
215.56 |
129918-15-6 | |
0.96 g/mL | |
40°C (104°F) | |
Zn(OCH2CH2OCH3)2 | |
UN1188 | |
Soluble in methoxyethanol and pyridine. Miscible with alcohols,ketones,esters and water. | |
217.57 | |
Liquide |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H360-H226-H302-H312-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Liquide et vapeur inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H314-H335-H360FD-H370-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE D’ÉTHYLÈNE GLYCOL
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.