Learn More
2-éthylhexanoate de zinc, Zn ≈ 20 %, contenant 1 % d’éther diéthylène glycolmonométhyle, Thermo Scientific Chemicals
55.10€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 136-53-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H30O4Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 351.792 |
Numéro MDL | MFCD00053316 |
Clé InChI | IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate |
CID PubChem | 61083 |
Nom IUPAC | Zinc ; hexanoate de2-éthyle |
SMILES | CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039560.22 |
100 g |
55.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039560.36 |
500 g |
208.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zinc 2-ethylhexanoate is widely used in polyvinylchloride heat stabilizer, polyurethane catalyst and lubricant additive. It is an auxiliary drier used as pigments dispersing agent and prevents the paint film from webbing and frosting effects. It is involved in the preparation of highly porous dentritic zinc oxide nanostructures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
136-53-8 | |
351.792 | |
IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L | |
61083 | |
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2] |
C16H30O4Zn | |
MFCD00053316 | |
zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate | |
Zinc ; hexanoate de2-éthyle |
Specifications
Zinc 2-ethylhexanoate | |
C16H30O4Zn | |
zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate | |
IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L | |
Zinc ; hexanoate de2-éthyle | |
61083 | |
Liquide |
136-53-8 | |
MFCD00053316 | |
Immiscible with cold water. | |
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2] | |
351.792 | |
351.79 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H361
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 205-251-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only