Learn More
2-éthylhexanoate de zinc, ≈ 80 % dans les solvants inorganiques (17-19 % Zn), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368378
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
It is applied as a catalyst for condensation-cure silicones and as a vulcanization activator in industries. It is also employed in PVC heat stabilizer, polyurethane catalyst and lubricant additive. They are used as catalysts in paints and coatings, in polyurethanes, greases, and as wetting agents for pigments. Also used in the formulation of lubricants and greases, as hardener for epoxy resins, to make rubber and plastic products, and for refining crude oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-53-8
Formule moléculaire C16H30O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 351.792
Numéro MDL MFCD00053316
Clé InChI IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
CID PubChem 61083
Nom IUPAC Zinc ; hexanoate de2-éthyle
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc 2-ethylhexanoate
Couleur Incolore
Densité 1.07 g/mL
Quantité 100 g
Numéro UN UN1268
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 351.79
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc 2-ethylhexanoate, ca 80% in mineral spirits
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc 2-ethylhexoate,Stoddard solvent