Learn More
ZVG™ ZetGigant™ Small Toilet Paper Rolls
ZetGigant™ Tissue Toilet Paper in small rolls provides high quality and comfort. With perforated tissue paper and small rolls, it offers easy handling.
43.00€ - 58.65€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Matériau | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Matériau | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12661205
|
ZVG™
19005-04 |
8 x 8 cm | Fibres recyclées | 2-ply |
58.65€
64 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17873545
|
ZVG™
19010-04 |
11 x 9.5 cm | Fibres recyclées | 2-ply |
45.10€
48 rouleaux |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17833535
|
ZVG™
19008-04 |
11 x 9.5 cm | Fibres recyclées | 3-ply |
43.00€
72 rouleaux |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17853545
|
ZVG™
19009-04 |
110 x 95 cm | Papier | 3-ply |
54.80€
72 rouleaux |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
ZVG™ offers a selected range of voluminous, absorbent, and sturdy toilet papers. The high-yield zetGigant™ roll , which sets new economic standards, proves its true size: seldom refilling, reduced maintenance times and constant operational readiness.
- Small rolls
- Perforated
- With or without floral design
- Each roll contains 250 sheets
Spécification
Papier toilette | |
Blanc |