Learn More
ZVG™ Serviettes pliées en W zetForm™
These Folded Hand Towels with a full unfolding feature are made from high-quality, undyed tissue material that allow for hygienic hand drying. Their dot-to-dot embossing sets them apart from other products.
49.75€ - 66.85€
Spécification
Type de produit Towel
Longueur (impériale) 8.7 in.
Longueur (métrique) 22 cm
Largeur (impériale) 12.6 in.
Largeur (métrique) 32 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Épaisseur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Épaisseur Prix Quantité et disponibilité  
17883725
Afficher les documents Détails de la promotion
ZVG™
15532-01
2-ply
49.75€
20 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17863725
Afficher les documents
ZVG™
15536-01
3-ply
66.85€
20 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
Description
  • Skin-friendly folded towels dry hands quickly and reliably
  • Particularly high absorbency of uncolored, robust recycled material
  • Pleasantly soft tissue qualities creates a refreshing restroom climate
  • Hygienic hand drying
  • With point-to-point embossing
Note: Restroom systems in European washrooms are equipped with differently folded disposable towels.
Spécification
Spécification
Towel
22 cm
32 cm
Blanc
8.7 in.
12.6 in.
Tissue
Usage unique
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ZVG™ Serviettes pliées en W zetForm™