Learn More
SI Analytics™ Solution à point zéro pour électrodes à oxygène
Convient aux électrodes à oxygène, modèles OX 1100 et OX 1100 +
Marque: SI Analytics™ 285138287
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Pour électrodes à oxygène OX 1100 / OX 1101
- Fourni en ampoules
Spécification
Fourni en 60 ampoules | |
Électrodes à oxygène |