Learn More
ZEOprep™ SH (Thiol) Functionalized
Code produit. p-200108391 Tous les produits Zeochem Produits
Click to view available options
:
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : SH (Thiol), Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : SH (Thiol), Quantité : 100 g
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : SH (Thiol), Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : SH (Thiol), Quantité : 500 g
Code produit. 30049030
Marque: ZEOprep 300178
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. THIOL Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The THIOL ligand makes an Ion Exchange material suitable for weak anion interactions.
  • SH (Thiol) functionalized for Ion Exchange separations
  • Idea for weak anion applications
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 60 Å
Technique Rétention chromatographique
Quantité 1 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase SH (Thiol)
Forme des particules Irrégulière