Learn More
ZEOprep™ SAX Functionalized
Code produit. 30049007 Tous les produits Zeochem Produits
Click to view available options
:
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : SAX, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : SAX, Quantité : 100 kg
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : SAX, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : SAX, Quantité : 500 kg
Code produit. 30049007
Marque: ZEOprep 302094
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The SAX ligand makes an Ion Exchange material suitable for strong cation interactions.
  • SAX functionalized for Ion Exchange separations
  • Idea for strong cation applications
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 60 Å
Technique Rétention chromatographique
Quantité 5 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase SAX fonctionnel
Forme des particules Irrégulière