Learn More
ZEOprep™ Classic, (ACT) Moisture Content <1%
Code produit. p-200108384 Tous les produits Zeochem Produits
Click to view available options
:
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 35 à 70 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 35 à 70 μm, Phase :Silice nue, Quantité : 5 kg
Code produit. 30048960
Marque: ZEOprep 302100
Edge
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. Having a moisture content of <1% makes it ideal for moisture sensitive applicaitons.
  • Very low moisture content (<1%)
  • Perfect for moisture sensitive applications
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spécification
Granulométrie 35 à 70 μm
Porosité 60 Å
Technique Rétention chromatographique
Qualité Teneur en humidité <1 %
Quantité 5 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase Silice nue
Forme des particules Irrégulière