Learn More
Zéolite Y, hydrogène, Thermo Scientific Chemicals
La zéolite Y est utilisée comme catalyseur de craquage dans les unités de craquage catalytique des raffineries de pétrole pour convertir des fractions à ébullition élevée de pétrole brut en essence, diesel et autres produits plus précieux. Utilisé dans la fabrication de détergents pour l’élimination de la dureté.
40.20€ - 412.05€
Identifiants chimiques
CAS 1318-02-1
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.043
Numéro MDL MFCD00132601
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
CID PubChem 9942228
Nom IUPAC dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15422487
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045868.14
25 g
40.20€
25g
15432487
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045868.22
100 g
98.49€
100g
15442487
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045868.36
500 g
412.05€
500g
Description
Description
Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1318-02-1
162.043
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
9942228
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Al2O5Si
MFCD00132601
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
Spécification
Zeolite Y
Poudre, S.A. 660 M/g,2/g, rapport molaire de 5,2:1
MFCD00132601
Insoluble in water.
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
162.043
Flacon en plastique
1318-02-1
Al2O5Si
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
9942228
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante