Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Kit de marquage pour IgG de lapin Zenon™
Marque: Invitrogen™ Z25308
446.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes: Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG de lapin Zenon Alexa Fluor 647 (250 μl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG de lapin, 250 μl).
Description
Générez des conjugués d’anticorps (IgG) pour l’immunocytochimie (ICC), l’immunohistochimie (IHC), la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire grâce aux kits de marquage d’IgG de lapin Invitrogen Zenon™. Simplifiez vos applications scientifiques et réduisez la réactivité croisée des anticorps tout en réalisant un marquage efficace des anticorps dans les suspensions de sérum, de liquide ascites ou d’hybridomes.
Offre des anticorps primaires rapides, polyvalents et fiables pour les fluorophores, la biotine ou les IgG marqués par une enzyme grâce aux kits de marquage IgG de lapin Zenon™. Ces kits utilisent desrfluorophores Alexa Fluor, de la biotine, Pacific Blue ou des enzymes telles que la R-phycoérythrine et l’allophycocyanine qui sont fixées à des fragments Fab purifiés par affinité et monovalents. Les fragments Fab sont à leur tour dirigés contre la portion Fc des anticorps primaires IgG et se lient à celle-ci. Seule une petite quantité de produit de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascite ou des suspensions d’hybridomes. Le marquage Zenon étant basé sur l’immunosélectivité, il ne nécessite pas l’élimination de protéines exogènes (telles que le sérum) ou de tampons contenant des amines de l’anticorps cible, ce qui simplifie le processus.La technologie de marquage Zenon simplifie considérablement l’utilisation de plusieurs anticorps de souris dans le même protocole de coloration. Les kits de marquage Zenon contiennent suffisamment de matériaux pour 10 réactions de marquage des trois couleurs fluorescentes différentes.
Caractéristiques importantes de la technologie de marquage Zenon :
• Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi en 10 minutes
• Nécessite seulement 1 – 20 µg d’anticorps primaires
• Simple — la purification n’est pas nécessaire
• Flexible — Choisissez parmi différents fluorophores, biotines, HRP, phosphatases alcalines
• Multiplex avec d’autres anticorps monoclonaux de souris en simultané
• Peuvent être utilisés dans une variété d’applications, y compris l’ICC, l’IHC, la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire.
Avantages de l’utilisation des kits de marquage d’anticorps Zenon :
Économique
Les kits de marquage d’anticorps Zenon offrent une méthode de marquage économique et reproductible de seulement 0,4 µg dans 2 µL d’anticorps primaires, avec un minimum de déchets d’anticorps qui sont coûteux ou difficiles à obtenir, ou des étapes de lavage excessives qui peuvent entraîner un risque de perte de produit.
Sensibilité
Marquez vos anticorps primaires sans compromettre leur affinité de liaison aux antigones : Les fragments Fab marqués par le colorant Zenon et par enzyme, qui sont ciblés sur la queue Fc, sont purifiés par affinité pendant leur préparation afin d’assurer une affinité et une sélectivité élevées de la portion Fc de l’anticorps primaire correspondant. La procédure de marquage chimique des fragments Fab Zenon permet de protéger leur site de liaison Fc et de donner lieu à plus de réactifs de marquage plus actifs.
Vitesse
Aucune procédure de purification n’est requise avant l’utilisation des fragments Fab Zenon dans vos applications scientifiques. La formation du complexe anticorps-Fab se produit en moins de cinq minutes, suivie d’une étape de blocage de cinq minutes. Pendant cette période, les anticorps primaires du mélange sont presque tous marqués avec les fragments Fab marqués.
Simplicité
Les complexes Fab-anticorps affichent une fluorescence ou une activité enzymatique aussi intense que celle des anticorps primaires directement marqués. La modification de l’étendue du marquage des anticorps est aussi simple que de modifier la quantité de réactif de marquage Zenon ajouté pendant la réaction. Une fois les complexes de marquage formés, ils peuvent être utilisés immédiatement, sans avoir à purifier des anticorps.
Fiabilité
Le complexe d’anticorps Zenon-Fab est stable et permet de marquer ultérieurement ou simultanément différents tissus ou cellules cibles avec différents complexes. Une fois la coloration terminée, une étape de fixation à base d’aldéhyde peut être nécessaire pour empêcher le transfert de différents marqueurs entre différents anticorps primaires, ce qui permet de préserver le motif de coloration initial.
Personnalisation
Nous offrons un service de conjugués d’anticorps sur-mesure efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Spécification
Labeling Kit | |
Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG de lapin Zenon Alexa Fluor 647 (250 µl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG de lapin, 250 µl). Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière. |
|
< 1–20 μg | |
Alexa Fluor 647 | |
IgG | |
Alexa Fluor |
50 réactions | |
650/668 | |
Zenon | |
Far-Red | |
Lapin |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.