Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
La technologie de marquage Zenon™ constitue une méthode rapide, polyvalente et fiable pour ajouter un marquage fluorescent à un anticorps. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un étiquetage efficace des anticorps dans le sérum.
Marque: Invitrogen™ Z25612
712.03 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Réalisez un marquage rapide, évolutif et efficace des anticorps internalisés grâce aux réactifs de marquage d’IgG Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL. Ces conjugués colorants sensibles au pH ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule. Ils sont, en revanche, rouge ou vert fluorescent à l’intérieur d’environnements acides, y compris ceux des phagosomes. Par conséquent, les réactifs de marquage d’IgG pHrodo iFL peuvent offrir des résultats plus rapides et plus précis que tout autre dosage de phagocytose.
Les fragments Fab Zenon™ pHrodo™ iFL marqués vert ou rouge (p. ex., un réactif de marquage) sont dirigés contre la portion Fc d’un anticorps primaire intact d’IgG afin de former un complexe de marquage. La formation du complexe Fab–anticorps se produit en moins de 5 minutes. Étant donné l’augmentation considérable de la fluorescence du réactif de marquage pHrodo™ iFL lorsque le pH environnant devient plus acide, les anticorps couplés aux réactifs de marquage d’IgG Zenon™ pHrodo™ iFL constituent un excellent moyen de mesurer l’activité endocytaire basée sur l’acidification des anticorps marqués durant leur ingestion par la cellule.Les réactifs de marquage d’IgG Zenon™ pHrodo™ iFL contiennent suffisamment de matériaux pour marquer une à quatre plaques de 96 puits, en fonction de la teneur en réactif de marquage Zenon™ utilisé. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascites ou des suspensions d’hybridomes.
Les autres avantages des réactifs de marquage d’IgG Zenon™ pHrodo™ iFL, sensibles au pH, sont les suivants :
• Simplicité — Aucune purification de réactif n’est requise
• Précision — Pas d’étape de lavage ni d’extincteur requis, ce qui réduit la réactivité croisée ou le bruit de fond
• Rapidité — Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi dans un délai de 10 minutes
• Spécificité — Les colorants sont conçus pour la détection spécifique de la phagocytose et de l’endocytose
Préservent la fonction d’anticorps primaires et les affinités
Le marquage au colorant réactif des anticorps primaires donner des résultats imprévisibles et indésirables. L’une de ces étapes est une affinité de liaison réduite due à l’ajout de marqueurs dans la poche de liaison. L’approche de marquage des anticorps Zenon™, qui vise la queue Fc, permet de résoudre ce problème potentiel.
Essayez vos propres conjugués d’anticorps
Si le conjugué d’anticorps requis n’est pas disponible parmi nos produits en stock, nous préparerons un conjugué d’anticorps adapté à vos besoins. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8°C.
Spécification
Réactif de marquage de l’IgG humaine Zenon™ pHrodo™ iFL Red | |
Réactif de marquage | |
Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière | |
Zenon™ | |
Rouge | |
Humaine |
Contient 1 flacon de réactif de marquage humain Zenon™ pHrodo™ iFL Rouge (250 µl). | |
240 µl | |
560/585 nm | |
pHrodo™ iFL rouge | |
IgG | |
pHrodo™ (sensible au pH) |