Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 63X Objective, LD Plan-Neofluar (0.75 NA)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
Développez les fonctionnalités de votre instrument à haute densité Thermo Scientific™
Ajoutez une large gamme de grossissements à l’aide des objectifs Carl Zeiss™ et Olympus™ pour les lecteurs HCA Thermo Scientific™ ArrayScan™ et de la plateforme d’analyse à haute densité (HCS) NXT Thermo Scientific™ CellInsight™.
Spécification
Spécification
| Type | Lentille de focalisation |
| Gamme de produits | Zeiss |
| Description | Objectif Zeiss 63X, LD Plan-Neofluar (0,75 d’ouverture numérique) |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteurs HCA ArrayScan |
| Type de lentille | Sec |
| Grossissement | 63X (0,75 d’ouverture numérique) |
| Quantité | 1/boîte |