Learn More
Thermo Scientific™ Objectif Zeiss 20X, Plan apochromatique (0,8 NA)
Développez les fonctionnalités de votre instrument à haute densité Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific™ N010098
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Développez les fonctionnalités de votre instrument à haute densité Thermo Scientific™
Ajoutez une large gamme de grossissements à l’aide des objectifs Carl Zeiss™ et Olympus™ pour les lecteurs HCA Thermo Scientific™ ArrayScan™ et de la plateforme d’analyse à haute densité (HCS) NXT Thermo Scientific™ CellInsight™.Spécification
Lentille de focalisation | |
Objectif Zeiss 20X, de classe Plan-Apochromat (0,8 NA) | |
Sec | |
1 each |
Zeiss | |
Lecteurs HCA ArrayScan | |
20x (0,8 NA) |