Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de dessalage Zeba™ Spin, seuil de rétention des molécules de 7 000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescripción
Perform high-throughput protein recovery and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges. Rapidly desalt protein and biological samples for manual or automated liquid chromatography (LC) with ≥95% retention of salts and other small molecular contaminants (<1,000 Da).
Les raccords pour colonnes, plaques et cartouches de chromatographie de dessalage par centrifugation Zeba sont des dispositifs pratiques et prêts à l’emploi compatibles avec les principaux systèmes automatisés de chromatographie liquide ou pour un traitement manuel de seringues. Les colonnes en polypropylène sont dotées d’un seuil de rétention des molécules de 7 000 et contiennent une résine exclusive haute performance pour chromatographie d’exclusion stérique (résine haute performance Zeba) qui offre un dessalage supérieur et une excellente récupération des protéines dans un format pour centrifugeuse. Lors de l’utilisation des colonnes de dessalage par centrifugation Zeba, même des échantillons de protéines très dilués (25 µg/ml) peuvent être traités avec succès pour obtenir une rétention supérieure à 95 % (retrait) des sels et d’autres petites molécules (< 1 000 MW) ainsi qu’une bonne récupération des protéines et d’autres macromolécules (> 7 000 MW).
De même, les plaques de dessalage Zeba (seuil de rétention des molécules de 7 000) sont des dispositifs en polypropylène qui contiennent de la résine haute performance Zeba et offrent d’excellentes performances de dessalage des protéines, avec une récupération élevée des protéines > 7 000 Da dans un format pour centrifugeuse pour de petits volumes d’échantillons. Les plaques permettent une reproductibilité rapide et uniforme, de puits à puits et de plaques à plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle. Les plaques de dessalage par centrifugation à 96 puits Zeba ne nécessitent aucun ajout de résine ni aucune hydratation et offrent la même récupération élevée de protéines que les colonnes de centrifugation avec au moins 95 % d’élimination des sels et autres petites molécules. Une plaque peut traiter 96 petits volumes d’échantillons (20 à 100 µl) en seulement cinq minutes, offrant ainsi un dessalage rapide et exceptionnel des protéines.
Les cartouches de chromatographie de dessalage Zeba contiennent de la résine haute performance Zeba pour les applications de dessalage ou d’échange de tampon. Cette résine est idéale pour enlever les composés de faibles poids moléculaires, notamment les sels, les colorants fluorescents, la biotine et d’autres petits réactifs de marquage. Les échantillons de protéines peuvent être traités avec une récupération protéique inégalée et une rétention de 95 % des sels et des autres petits contaminants moléculaires (< 1 000 Da). Les cartouches de dessalage Zeba fournissent des séparations chromatographiques rapides, faciles et reproductibles et peuvent être régénérées pour plusieurs utilisations.
Les avantages des colonnes, plaques et cartouches de dessalage par centrifugation Zeba comprennent :
• Récupération élevée : la résine à faible capacité de fixation maximise la récupération des protéines
• Rapide : pas d’analyse de fractions ou d’attente pour la récupération des protéines par écoulement par gravité
• Économique : grande performance à des coûts plus faibles qu’avec les autres cartouches actuellement sur le marché
• Facile d’utilisation : pas de préparation ni d’équilibrage pénibles de la colonne
• Flexible : disponible en colonnes de centrifugation et en plaques et cartouches de centrifugation à filtre pour répondre à toute une gamme de besoins
Formats disponibles
• Colonnes de centrifugation : colonnes de 75 µl, 0,5 ml (microcentrifugeuse), 2 ml, 5 ml, 10 ml
• Plaques de centrifugation à 96 puits : plaques à filtre à 96 puits pré-distribuées, compatibles avec la centrifugation à des fins de purification manuelle ou automatisée
• Cartouches de chromatographie : compatible avec les systèmes automatisés de chromatographie liquide et le traitement de seringue
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Colonne rotative de dessalage |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. |
| Format | 50 ml conique, colonne de centrifugation |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Type de colonne | Exclusion stérique, résine exclusive |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Gamme de produits | Zeba |
| Quantité | 5 colonnes |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Volume d’échantillon (métrique) | 700 à 4 000 µl |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.