Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de dessalage par centrifugation Zeba™, 40K MWCO, 2 ml
Éliminez efficacement le sel et d’autres molécules (seuil de rétention des molécules de 40 000) des échantillons et bénéficiez d’une excellente récupération protéique grâce à des colonnes et des plaques de chromatographie de dessalage Thermo Scientific Pierce Zeba prêtes à l’emploi, dotées d’une résine exclusive pour chromatographie d’exclusion stérique.
Marque: Thermo Scientific™ 87768
Description
Dessalez rapidement des échantillons biologiques et de protéines pour la chromatographie en phase liquide manuelle ou automatisée (LC) avec les colonnes et plaques de dessalage par centrifugation et microcentrifugation Thermo Scientific Zeba (seuil de rétention des molécules de 40 000), qui contiennent de la résine haute performance Zeba, résine exclusive pour chromatographie d’exclusion stérique qui offre un excellent dessalage et une récupération de protéines dans un format centrifugeuse.
Les colonnes et plaques de dessalage par centrifugation Thermo Scientific Zeba (seuil de rétention des molécules de 40 000) sont des dispositifs pratiques et prêts à l’emploi compatibles avec les principaux systèmes automatisés de chromatographie en phase liquide ou le traitement manuel des seringues. Les colonnes en polypropylène sont dotées d’un seuil de rétention des molécules de 40 000 et contiennent une résine exclusive haute performance pour chromatographie d’exclusion stérique (résine haute performance Zeba) qui offre un dessalage supérieur et une excellente récupération des protéines dans un format de centrifugeuse. Lors de l’utilisation des colonnes de dessalage par microcentrifugation Zeba, avec seuil de rétention des molécules de 40 000, 75 µl, même très dilués (25 µg/ml) les échantillons de protéines peuvent être traités avec succès afin d’obtenir une rétention supérieure à 95 % (retrait) des sels et d’autres petites molécules (<2 000 MW) ainsi qu’une bonne récupération des protéines et d’autres macromolécules (> 40 000 MW).
Les plaques de dessalage par centrifugation Zeba sont des dispositifs en polypropylène contenant une résine exclusive haute performance d’exclusion stérique pour le retrait efficace des sels et d’autres petites molécules (< 2 000 daltons) tout en assurant une excellente récupération des protéines >40 000 Da. Elles offrent un dessalage sans problème et un échange de tampons pour les volumes d’échantillons entre 20 et 100 µl. Ce format de plaque de centrifugation à 96 puits permet un traitement plus rapide.
Les plaques de dessalage par centrifugation à 96 puits Zeba ne nécessitent aucun ajout de résine ni aucune hydratation et offrent la même récupération élevée de protéines que les colonnes de centrifugation avec au moins 95 % d’élimination des sels et autres petites molécules. Une plaque peut traiter 96 petits volumes d’échantillons (de 20 à 100 µl) en cinq minutes.
Les avantages des colonnes et des plaques de dessalage par centrifugation Zeba comprennent :
• Récupération élevée—la résine à faible capacité de fixation maximise la récupération des protéines
• Rapide—pas d’analyse de fractions ou d’attente pour la récupération des protéines par gravité
• Économique—grande performance à des coûts plus faibles qu’avec d’autres cartouches actuellement sur le marché
• Simple à utiliser—pas de préparation ni d’équilibrage pénibles de la colonne
• Flexible—disponible en colonnes de centrifugation et en plaques de centrifugation à filtre pour répondre à toute une gamme de besoins
Formats disponibles
• Colonnes de centrifugation—colonnes de 75 µl, 0,5 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml
• Plaques de centrifugation à 96 puits—plaques à filtre pré-distribuées de 96 puits, compatibles avec la centrifugation à des fins de purification manuelle ou automatisée
Spécification
Colonnes de dessalage par centrifugation Zeba™, seuil de rétention des molécules de 40 000, 2 ml | |
Dès réception, conserver à 4°C. | |
Échange de tampon, protéine | |
40 kDa | |
5 colonnes |
Colonne rotative de dessalage | |
15 ml conique, colonne de centrifugation | |
Exclusion stérique, résine exclusive | |
Zeba™ | |
200–900 µl |