Learn More
ZDHHC15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ZDHHC15 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16891225
|
Proteintech
21627-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16881225
|
Proteintech
21627-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The protein encoded by this gene belongs to the DHHC palmitoyltransferase family. Mutations in this gene are associated with mental retardation X-linked type 91 (MRX91). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
ZDHHC15 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96MV8 | |
158866 | |
ZDHHC15 Fusion Protein Ag16152 | |
Primary | |
-20°C | |
ZDHHC15 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DHHC 15, MRX91, Palmitoyltransferase ZDHHC15, ZDHHC15 | |
ZDHHC15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |