missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB33 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène ZBTB33
Concentration 0.43 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16856765
Afficher les documents
Proteintech
55270-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16846765
Afficher les documents
Proteintech
55270-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

ZAP70, a 70 kDa member of the Syk tyrosine kinase family, plays a central role in lymphocyte activation and development, and is implicated in several immune disorders. Upon T cell antigen receptor (TCR) engagement, ZAP70 is phosphorylated on tyrosines 292, 315 and 319 in the interdomain B, located between the SH2 and kinase domains. Phosphorylation of both tyrosines 315 (a Vav binding site) and 319 (a Lck binding site) enhances ZAP70 function in mediating lymphocyte signaling, while tyrosine 292 terminates the transient activation of ZAP70 and attentuates lymphocyte signaling.
Spécification

Spécification

ZBTB33
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
Q86T24
10009
Peptide
Primary
-20°C
ZBTB33
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KAISO, ZBTB33, ZNF kaiso, ZNF348
ZBTB33
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis