Learn More
WTW™ Kit de capteurs ZBK-D-DurOx™
Marque:  WTW™ 201578
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Code produit. 10511612
  • 255.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-08-2024
Description
Kit d'entretien pour sonde à oxygène comprend 3 membranes, 50mL électrolyte et kit nettoyage cathode/anode
• Pour Durox
• Kit d'entretien pour sonde H, comprend 3 membranes, 50mL d'électrolyte, kit de nettoyage anode/cathode
• Pour Durox 325
Spécification
Spécification
Capteur DurOx™ à 3 têtes de membrane échangeuse et électrolyte, solution de nettoyage, feuille de métal abrasive
Kit de capteurs ZBK-D-Durox™
Boîte d’accessoires avec pièces de rechange et fournitures d’entretien pour capteur DurOx™, 3 têtes de membrane échangeuse et électrolyte, solution de nettoyage, feuille de métal abrasive