Learn More
Zatebradine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18095902
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Blocks hyperpolarization-activated current (If)
Bradycardic agent that produces use-dependent inhibition of hyperpolarization-activated current If (HCN channel) in sinoatrial node cells (EC50 = 480 nM) and Purkinje fibres. Displays negative chronotropic activity in isolated guinea pig atria (EC50 of 13.4 μM).
Identifiants chimiques
CAS 91940-87-3
Formule moléculaire C26H37ClN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 493.041
Clé InChI ZRNKXJHEQKMWCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zatebradine hydrochloride, unii-wjb7dyv16a, wjb7dyv16a, ul-fs49, dsstox_cid_25745, dsstox_rid_81090, dsstox_gsid_45745, zatebradine hcl, ul-fs 49
CID PubChem 3045335
Nom IUPAC 3-[3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one;hydrochloride
SMILES CN(CCCN1CCC2=CC(=C(C=C2CC1=O)OC)OC)CCC3=CC(=C(C=C3)OC)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Zatebradine hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 493.04
Pourcentage de pureté >98%