Learn More
Zardaverine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE3 and 4 (IC50 values are 0.5 and 0.8 μM respectively).
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zardaverine |
Quantité | 50 mg |
Poids de la formule | 268.22 |
Pourcentage de pureté | >98% |