Learn More
Labcon Cônes de pipette pour filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon 1179-225-000-9
66.94 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 4.98950kg
Description
- Pointe de pipette
- Convient aux pipeteurs de 200 μl les plus appréciés
- Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK
- Rétention ultra faible des liquides
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
52,1 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO | |
Oui | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
ZAP™ SLIK |
À filtre | |
Naturel | |
2,05 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Cône UltraFine | |
RT | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |