Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
77.85€ - 123.00€
Spécification
Volume (métrique) | 1200 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16611933
|
Labcon
1145-225-000-9 |
96 pointes / recharge Eclipse ™ UNO / 8 recharges / sachet, 3 sachets / Boîte |
123.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16621933
|
Labcon
1145-965-006-9 |
96 pointes / rack, 6 racks / boîte, 8 boîtes / carton |
77.85€
576 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pipette Tip
- Fits 1200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
1200 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
88,9 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
RT | |
Oui | |
Non | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |
À filtre | |
Naturel | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
pointe UltraFine | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 µl Rainin™ | |
Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK |