Learn More
Zanamivir monohydraté, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 16554364
Zanamivir monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16554364
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 16554364
Marque: Thermo Scientific Acros 462960010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vecteur alpha ZANAMIVIR
Nom chimique ou matériau Zanamivir monohydrate
CAS 1260601-68-0
Point de fusion 256°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Formule moléculaire C12 H20 N4 O7 . H2 O
Numéro MDL MFCD00866966
Quantité 1 g
Rotation spécifique 36° to 38° (20°C, 589 nm) (1 % aq. soln.)(20°C, 589 nm) (on dry substance)
Poids moléculaire (g/mol) 350.33
Poids de la formule 350.33
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0449078 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2024 Catalog Number462960010
Numéro de lotA0445791 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number462960010
Numéro de lotA0444825 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2022 Catalog Number462960010
Numéro de lotA0411117 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2021 Catalog Number462960010
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zanamivir monohydraté, Thermo Scientific Chemicals >