Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 21 Peptide
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour le screening des kinases dans un format sans anticorps.
Marque: Thermo Scientific™ PV4535
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This substrate is based upon CDC25C, containing Ser-216.
Spécification
Kit de dosage de kinase de peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 21, 800 x 20 μl, 800rxns, type de dosage de kinase Sérine/Thréonine, substrat à base de peptide, émission de 535 nm, excitation de 405/465 nm, marquage de méthylcoumarine, lecture de point final, enzymes cibles kinases de Serine/Threonine, technique FRET, technique utilisé pour les analyses pharmaceutiques et biopharmaceutiques et les analyses protéiques | |
FRET | |
800 x 20°μL | |
Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps) | |
Kit de dosage de kinase de peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 21 | |
Plaque à 384 puits | |
Méthylcoumarine | |
Terminaison | |
Basé sur les résidus CDC25C 207-225, centré sur Ser-216 (SRSGLYRSPSMPENLNRPRL) | |
MARK1, MARK2, BRSK1 | |
BRSK1, MARK1, MARK2 |
Z ́-LYTE™ | |
Peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, phospho-peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, tampon de kinase A 5X, ATP, réactif de développement B, tampon de développement | |
Dosage de kinases de Sérine/thréonine | |
Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation. | |
800 x 20 μl | |
405/465, 535 | |
800 réactions | |
Glace carbonique | |
Substrat à base de peptide | |
Sérine / thréonine kinases |