Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cétone de diazométhyle Z-Leu-Val-Gly
Code produit. 15496549
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Imite une partie du centre de liaison protéinase de la cystéine humaine
  • Un inhibiteur irréversible de la protéinase de cystéine humaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 25 mg
Description Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Imite une partie du centre de liaison de la cystéine protéinase humaine ; un inhibiteur irréversible de la cystéine protéinase humaine
CAS 119670-30-3
Formule moléculaire C22H31N5O5
Poids de la formule 445,52g/mol
Synonyme C-3455
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
Clé InChI ZLDBPOCJCXPVND-OALUTQOASA-N
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(=O)[C@@H](NCC(=O)C=[N+]=[N-])C(C)C
Nom IUPAC benzyl N-[(1S)-1-{[(2S)-2-[(3-diazo-2-oxopropyl)amino]-3-methylbutanoyl]carbamoyl}-3-methylbutyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 445.52