Learn More
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)
Code produit. 18780484 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1mg
5mg
Quantité:
5 mg
Code produit. 18780484
Marque: Novus Biologicals™ NBP229398
For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Tan
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles
Usage exclusivement réservé à la recherche