Learn More
Novus Biologicals™ Z-D(OMe)E(OMe)VD(OMe)-FMK (Caspase 3/7 Inhibitor)
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1mg
5mg
Quantité:
5 mg
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Contenu et stockage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Usage exclusivement réservé à la recherche