Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-(trifluorométhyl)coumarine
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Description | Blanc à blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Un substrat fluorogénique pour la caspase-3 |
| Formule moléculaire | C36H38F3N5O14 |
| Poids de la formule | 821,71 |
| Synonyme | Z-DEVD-AFC ; Z-Asp-Glu-Val-Asp-AFC |
| Type de produit | Z-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-(trifluorométhyl)coumarine |
| Forme | Poudre |