Learn More
Tige d’yttrium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
147.00€ - 617.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-65-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Y |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.91 |
Numéro MDL | MFCD00011468 |
Clé InChI | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element |
CID PubChem | 23993 |
ChEBI | CHEBI:33331 |
Nom IUPAC | yttrium |
SMILES | [Y] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040299.HF |
10 mm |
147.00€
10mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040299.DH |
25 mm |
257.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040299.DJ |
50 mm |
411.00€
50mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040299.DM |
100 mm |
617.00€
100mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Identifiants chimiques
7440-65-5 | |
88.91 | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
23993 | |
yttrium |
Y | |
MFCD00011468 | |
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element | |
CHEBI:33331 | |
[Y] |
Spécification
Yttrium rod | |
7440-65-5 | |
Y | |
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element | |
[Y] | |
88.91 | |
CHEBI:33331 | |
Odorless | |
≈0.14g/mm |
6.35mm (0.25 in.) dia. | |
(pureté du métal, à l’exclusion du Ta) | |
MFCD00011468 | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
yttrium | |
23993 | |
99.9% | |
Mylar sous Argon | |
Tige moulée, le diam. est d’environ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-174-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionné sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only