Learn More
Tige d’yttrium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mm
50 mm
100 mm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Yttrium rod |
Note relative au nom | 12.7mm (0.5 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (pureté du métal, à l’exclusion du Ta) |
Quantité | 100 mm |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Mylar sous Argon |
Poids | ≈0.57g/mm |
Forme | Tige moulée, le diam. est d’environ |