Learn More
Trifluoroacétate d’yttrium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11485380
Trifluoroacétate d’yttrium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485380
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11485380
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044597.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
A fluorinated yttrium compound for proteomics research. Used in the manufacture of ceramics, glass, laser materials, phosphor. non-ferrous alloy iron and steel, and the additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304851-95-4
Formule moléculaire C6F9O6Y
Poids moléculaire (g/mol) 427.95
Numéro MDL MFCD05663780 MFCD00192577
Clé InChI NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttrium trifluoroacetate
CID PubChem 22836421
Nom IUPAC yttrium(3+) tritrifluoroacetate
SMILES [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 427.95 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY30I038 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number044597.18,044597.09
Numéro de lotM20I041 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number044597.18,044597.09
Numéro de lotF13T025 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044597.18,044597.09
Numéro de lotD10R058 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044597.18,044597.09
Numéro de lotG06U025 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044597.18,044597.09
Nom du produit
Trifluoroacétate d’yttrium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >