Learn More
Nitrate d’yttrium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11376208
Nitrate d’yttrium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376208
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
Code produit. 11376208
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011187.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
It acts as a precursor for the preparation of yttrium oxide nano particles and for nanoscale coatings of carbon composites. It is an effective yttrium source for the preparation of yttrium-based surfactant mesophases which are used as adsorbing agents and in optically functional materials. It is used in optics, ceramics, glass, electronics, and superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products. Silica-supported yttrium nitrate hydrate acts as a heterogeneous catalyst for the preparation of 2-Amino-4H-Chromenes in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140191-40-8
Formule moléculaire N3O9Y
Poids moléculaire (g/mol) 274.92
Numéro MDL MFCD00011469
Clé InChI BXJPTTGFESFXJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium iii nitrate hydrate, yttrium nitrate hydrate, 3no3.y.h2o, nitric acid, yttrium iii salt, nitric acid, yttrium 3++ salt, yttrium 3+ hydrate trinitrate, yttrium iii nitrate hydrate, reactonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23169389
SMILES [Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) nitrate hydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,10107
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC trinitrate d’yttrium (3+) hydraté
Poids de la formule 274.92 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS05K067 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/06/2024 Catalog Number011187.22,011187.06,011187.14,011187.59
Numéro de lotY09G053 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number011187.22,011187.06,011187.14,011187.59
Numéro de lotX11J010 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number011187.22,011187.06,011187.14,011187.59
Numéro de lot61200296 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2022 Catalog Number011187.22,011187.06,011187.14,011187.59
Numéro de lot61200296 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2022 Catalog Number011187.22,011187.06,011187.14,011187.59
Nom du produit
Nitrate d’yttrium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >