Learn More
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Yttrium(III) chloride hydrate acts as a source to prepare highly active and enantioselective yttrium precatalysts for asymmetric hydroamination of gem-disubstituted aminoalkenes. It is used as a precursor for the synthesis of yttrium oxide nanocrystallites. It employs in the crystal structure determination of macromolecules such as proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Yttrium(III) chloride hydrate |
Forme physique | Agrégats cristallins humides |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Merck Index | 14,10107 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | trichlorure d’yttrium(3+) hydraté |
Poids de la formule | 195.26 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Qualité | Reacton™ |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y14K015 | Certificat d’analyse | 19/11/2024 | 011184.22,011184.14,011184.36 |
B02S039 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011184.22,011184.14,011184.36 |
G01W013 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011184.22,011184.14,011184.36 |
L17P30 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011184.22,011184.14,011184.36 |
Z10F019 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011184.22,011184.14,011184.36 |