Learn More
Acétate d’yttrium(III) tétrahydraté, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
93.10€ - 287.00€
Identifiants chimiques
CAS | 85949-60-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H17O10Y |
Poids moléculaire (g/mol) | 338.10 |
Numéro MDL | MFCD00013048 |
Clé InChI | AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | yttrium(3+) triacetate tetrahydrate |
SMILES | O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011186.14 |
25 g |
93.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011186.22 |
100 g |
287.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Yttrium(III) acetate tetrahydrate is used as laboratory reagents, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
85949-60-6 | |
338.10 | |
AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H17O10Y | |
MFCD00013048 | |
yttrium(3+) triacetate tetrahydrate |
Spécification
Yttrium(III) acetate tetrahydrate | |
85949-60-6 | |
99.99% (REO) | |
MFCD00013048 | |
AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K | |
yttrium(3+) triacetate tetrahydrate | |
338.10 (266.04 Anhydrous) |
(decomposition) | |
Agrégats cristallins | |
C6H17O10Y | |
Soluble in Hot water. | |
O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
338.10 | |
1.5 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 245-612-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only